Fontos dokumentumok
93094
Triphenylphosphine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~1-1.5 mmol/g Capacity (Phosphor)
Szinonimák:
Copolymer of styrene and divinylbenzene, diphenylphosphinated, Diphenylphosphino-polystyrene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, diphenylphosphinated
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
a címkézés mértéke
~1-1.5 mmol/g Capacity (Phosphor)
matrix
crosslinked with 1% DVB
részecskeméret
100-200 mesh
funkcionális csoport
phosphine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?