Merck
655430
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine oxide, polymer-bound
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g P loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
keresztkötés
2 % cross-linked with divinylbenzene
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
a címkézés mértéke
2.5-3.0 mmol/g P loading
részecskeméret
200-400 mesh
funkcionális csoport
phosphine
Alkalmazás
Dehydrating reagent
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)