Merck
532649
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) triphenylphosphine
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
Minőségi szint
mp
44-46 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
OCCO.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
Alkalmazás
  • Used as a hydrogenation catalyst in a water/substrate two-phase medium
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)