Merck
804975
Sigma-Aldrich
DTBPF-Pd-G3
Szinonimák:
1,1′-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene Pd G3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H57FeNO3P2PdS
Molekulatömeg:
844.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
Jellemzők
generation 3
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
szennyeződések
may contain 10-20% Di-μ-mesylbis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II) (Aldrich Number 762156)
may contain 5-10% DTBPF (Aldrich Number 695149)
may contain 5-10% pentane
mp
87-150 °C (decomposition)
funkcionális csoport
phosphine
InChI
1S/2C13H22P.C12H10N.CH4O3S.Fe.Pd/c2*1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;;/h2*7-10H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGXLTHQKOWPGBX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
DTBPF-Pd-G-3 is a versatile palladium precatalyst developed by Buchwald group. It is widely employed in various cross-coupling reactions involving the formation of C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3, and C-S bonds. Precatalysts effectively generate active catalytic species for use in various reactions.
Alkalmazás
Pd precatalyst for cross-coupling. Buchwald Third Generation Palladium Precatalyst.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
A G3 és G4 Buchwald palládium prekatalizátorok a legújabb levegő-, nedvesség- és hőstabil keresztkapcsoló komplexek, amelyeket sokoldalúságuk és nagy reaktivitásuk miatt kötésképzésre használnak.