Merck
900533
Sigma-Aldrich
(t-Bu)PhCPhos Pd G4
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H48N3O3PPdS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
788.29
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder or crystals
Jellemzők
generation 4
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH]1C)[P](C=4C=CC=CC4)(C5=CC=CC=C5C=6C(=CC=CC6N(C)C)N(C)C)C(C)(C)C)C
InChI
InChI=1S/C26H33N2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-26(2,3)29(20-14-9-8-10-15-20)24-19-12-11-16-21(24)25-22(27(4)5)17-13-18-23(25)28(6)7;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h8-19H,1-7H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
Alkalmazás
A fourth generation (G4) Buchwald precatalyst that is similar to the third generation (G3) precatalysts except that the amino group on the biphenyl backbone is methylated. This modification helps to prevent the limitations found when using the third generation precatalysts. It is air, moisture, and thermally-stable and shows good solubility in common organic solvents.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nathaniel H Park et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(28), 8259-8262 (2015-06-03)
In Pd-catalyzed C-N cross-coupling reactions, α-branched secondary amines are difficult coupling partners and the desired products are often produced in low yields. In order to provide a robust method for accessing N-aryl α-branched tertiary amines, new catalysts have been designed
Cikkek
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
A G3 és G4 Buchwald palládium prekatalizátorok a legújabb levegő-, nedvesség- és hőstabil keresztkapcsoló komplexek, amelyeket sokoldalúságuk és nagy reaktivitásuk miatt kötésképzésre használnak.