Fontos dokumentumok
901166
cis-[2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl](2-methylphenyl)nickel(II) chloride
Szinonimák:
cis-((S)-BINAP)Ni(o-tolyl)Cl
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder or solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES string
Cl[Ni]1(P(C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])(C3=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C3[H])C(C([H])=C4[H])=[C@@]([C@@]5=C(P1(C6=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C6[H])C7=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C7[H])C([H])=C([H])C8=C5C([H])=C([H])C([H])=C8[H])C9=C4C([H])=C([H])C([H])=C
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Related Content
Jamison group focuses on new reaction development for organic synthesis, pioneering air-stable nickel precatalysts.