Fontos dokumentumok
916099
Sigma-Aldrich
Lithium lanthanum titanate (LLTO)
powder, battery grade
Szinonimák:
LLTO
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
LiLaTiO4
Molekulatömeg:
257.71
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
form
powder
molekulatömeg
Mw 176.01 g/mol
összetétel
Li0.34La0.56TiO3
külső felület
2.02 m2/g
részecskeméret
1-2 μm (average)
vezetőképesség
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
sűrűség
5.00 g/cm3 (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
Alkalmazás
Solid electrolytes (SEs) have become a practical option for lithium ion and lithium metal batteries because of their improved safety over commercially available ionic liquids. Solid electrolyte materials are highly conductive and made for advanced solid-state lithium ion battery technologies. These solutions are high purity and battery grade thus making them suitable as standards in LIB research.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Review on solid electrolytes for all-solid-state lithium-ion batteries.
Zheng F, et al.
Journal of Power Sources, 389, 198-213 (2018)
Lithium battery chemistries enabled by solid-state electrolytes.
Manthiram M. et al.
Nature Reviews. Materials, 16103-16103 (2017)