Merck
915394
Sigma-Aldrich
Lithium Aluminum Titanium Phosphate (LATP) powder
battery grade
About This Item
Lineáris képlet:
Al0.3Li1.3Ti1.7(PO4)3
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
form
powder
molekulatömeg
Mw 382.01 g/mol
összetétel
Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3
külső felület
0.86 m2/g
részecskeméret
2-3 μm (average)
vezetőképesség
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
sűrűség
2.92 g/cm3 (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
Alkalmazás
Solid electrolytes (SEs) have become a practical option for lithium ion and lithium metal batteries because of their improved safety over commercially available ionic liquids. Solid electrolyte materials are highly conductive and made for advanced solid-state lithium ion battery technologies. These solutions are high purity and battery grade thus making them suitable as standards in LIB research.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lithium battery chemistries enabled by solid-state electrolytes.
Manthiram A, et al.
Nature Reviews. Materials, 2(4), 16103-16103 (2017)
Review on solid electrolytes for all-solid-state lithium-ion batteries
Zheng F, et al.
Journal of Power Sources, 389, 198-213 (2018)