Merck
53166
Sigma-Aldrich
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H21O3PS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
384.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.0% (HPLC)
Teszt
≥99.0% (HPLC)
szennyeződések
≤1.0% water
≤100 mg/kg halogene (as chloride)
funkcionális csoport
phosphine
sulfonic acid
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21O3PS/c22-26(23,24)18-10-17-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21/h1-9,11-16H,10,17-18H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHVFGCXPLGAAQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate is a zwitterionic, sulfonic acid-functionalized ionic liquid.
Alkalmazás
3-(Triphenylphosphonio)propane-1-sulfonate has been used as a zwitterion to study its effect on the work function of indium tin oxide (ITO) in inverted polymer solar cells (PSCs). It can be used in the preparation of triphenyl-(3-sulfopropyl)phosphonium phosphotungstate, an efficient green catalyst for esterification reactions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Highly efficient, inverted polymer solar cells with indium tin oxide modified with solution-processed zwitterions as the transparent cathode.
Sun K, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 4(4), 2009-2017 (2012)
Task-Specific Ionic Liquids
Aldrich Chemfiles, 5(6), 17-17 (2006)
Phosphotungstic acid salt of triphenyl (3-sulfopropyl) phosphonium: An efficient and reusable solid catalyst for esterification.
Zhang W, et al.
Catalysis Communications, 11(3), 151-154 (2009)
Cikkek
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.