Merck
00797
Sigma-Aldrich
Methyl-trioctylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for electrochemistry, ≥99% (NMR)
Szinonimák:
Methyltri-n-octylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, Trioctylmethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H54F6N2O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
648.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for electrochemistry
Minőségi szint
Teszt
≥99% (NMR)
form
liquid
szennyeződések
≤300 ppm water
törésmutató
n20/D 1.439
vezetőképesség
~0.04 mS/cm
anion nyomok
bromide (Br-): ≤20 mg/kg
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
fluoride (F-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
funkcionális csoport
amine
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.C2F6NO4S2/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-25H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAGQNGWYNLUQRI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl-trioctylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is an ionic liquid used as an electrolyte in various electrochemical applications including sensors, batteries, and capacitors due to its diverse properties such as Low volatility, high conductivity, excellent electrochemical window and ability to solvate multiple species.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.