Fontos dokumentumok
237558
Platinum on carbon
extent of labeling: 3 wt. % loading, matrix activated carbon support
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
3 wt. % loading
matrix
activated carbon support
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- hydrosilylation reaction for the production of molecules with silicon-carbon bonds
- direct alcohol fuel cells (DAFCs)
- an electrocatalyst in hydrogen evolution reaction (HER)
- formation of nanocatalyst for polymer electrolyte fuel cells
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)