Merck
80980
Sigma-Aldrich
Platinum on activated charcoal
greener alternative
Szinonimák:
Pt/C
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Mátrix
activated charcoal support
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Platinum on activated carbon (Pt/C) can be used as a catalyst for a variety of applications such as:
  • hydrogenation of D-fructose and D-glucose
  • hydrosilylation reaction for the production of molecules with silicon-carbon bonds
  • direct alcohol fuel cells (DAFCs)
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Self-heat. 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Melillo, D. G.; Cvetovich, R. J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 1498-1498 (1986)
Preparation of platinum on activated carbon
Van Dam HE, et al.
J. Catal., 131(2), 335-349 (1991)
Platinum catalysts supported on activated carbons: I. Preparation and characterization
Rodriguez-Reinoso F, et al.
J. Catal., 99(1), 171-183 (1986)
Synthesis of thermoreactive polysiloxanes with cyclic fragments in the side chain
Mukbaniani O, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 114(2), 892-900 (2009)
Hydrogenation of d-fructose over activated charcoal supported platinum catalyst
Ahmed MJ and Kadhum AAH
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 42(1), 114-119 (2011)