Fontos dokumentumok
935522
Palladium(II) sulfate dihydrate
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Palladium monosulfate dihydrate, Palladium salt dihydrate
Teszt
≥99.9% trace metals basis
43.2-46.0% Pd basis (gravimetric)
form
powder or crystals (or Chunk(s))
szennyeződések
≤1000 ppm (trace metals analysis)
szín
dark red to brown
pH
1-9
oldhatóság
water: soluble
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)