659967
Heterogeneous Palladium Catalysts Kit I
About This Item
Javasolt termékek
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Minőségi szint
Általános leírás
Alkalmazás
Kit Components Also Available Separately
- 205699Palladium on carbon, extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix activated carbon support 1 gBiztonsági adatlap
- 205737Palladium on calcium carbonate, extent of labeling: 5 wt. % loading, poisoned with lead 1 gBiztonsági adatlap
- 212911Palladium hydroxide on carbon, extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support 1 gBiztonsági adatlap
- 277991Palladium on barium sulfate, reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading 1 gBiztonsági adatlap
- 330108Palladium on carbon, Evonik NOBLYST® P1173 10% Pd 1 gBiztonsági adatlap
- 440086Palladium on alumina, extent of labeling: 10 wt. % loading, powder, reduced, dry 1 gBiztonsági adatlap
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)