Merck
520829
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
extent of labeling: 10 wt. % loading (dry basis), matrix carbon powder, wet support
Szinonimák:
Pd/C
About This Item
Lineáris képlet:
Pd
Molekulatömeg:
106.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Minőségi szint
a címkézés mértéke
10 wt. % loading (dry basis)
Mátrix
carbon powder, wet support
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Stille reaction
  • Hydrogenation reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
  • Deoxygenation
  • Oxidation reactions
  • Coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nishad Thamban Chandrika et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2019-12-28)
The fact that the number of people with Alzheimer's disease is increasing, combined with the limited availability of drugs for its treatment, emphasize the need for the development of novel effective therapeutics for treating this brain disorder. Herein, we focus