Merck
520888
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix carbon, dry support
Szinonimák:
Pd/C
About This Item
Lineáris képlet:
Pd
Molekulatömeg:
106.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
a címkézés mértéke
10 wt. % loading
Mátrix
carbon, dry support
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Stille reaction
  • Hydrogenation reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
  • Deoxygenation
  • Oxidation reactions
  • Coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)