Merck
901342
Sigma-Aldrich
PPF
Szinonimák:
2,8-Bis(diphenylphosphineoxide)dibenzofuran
Méret kiválasztása
250 MG
26 440,00 Ft
26 440,00 Ft
Listaár66 100,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 MG
26 440,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H26O3P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
568.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
26 440,00 Ft
Listaár66 100,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
97%
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
SMILES string
[P](=O)(c7ccccc7)(c6ccccc6)c1cc2c([o]c3c2cc(cc3)[P](=O)(c5ccccc5)c4ccccc4)cc1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIAJGVRFXREWPK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A dibenzofuran-based host material for blue electrophosphorescence including thermally activated delayed fluorescence (TADF) OLEDs.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Full-Color Delayed Fluorescence Materials Based on Wedge-Shaped Phthalonitriles and Dicyanopyrazines: Systematic Design, Tunable Photophysical Properties, and OLED Performance.
Park IS, et al.
Advances in Functional Materials, 26(11), 1813-1821 (2016)
Sae Youn Lee et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(18), 8356-8359 (2015-01-20)
Thermally activated delayed fluorescence (TADF) materials based on benzoylbenzophenone, AcPmBPX and PxPmBPX, were designed and synthesized. Organic light-emitting diodes using these materials as emitters exhibited high external electroluminescence quantum efficiencies of up to 11%.
Paul A Vecchi et al.
Organic letters, 8(19), 4211-4214 (2006-09-08)
Dibenzofuran (DBF) is converted to a vacuum-sublimable, electron-transporting host material via 2,8-substitution with diphenylphosphine oxide moieties. Close pi-pi stacking and the inductive influence of P=O moieties impart favorable electron-transport properties without lowering the triplet energy. A maximum external quantum efficiency
Cikkek
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.