Merck
901062
Sigma-Aldrich
Pinacol (dichloromethyl) boronate
≥95%
Szinonimák:
1,3,2-Dioxaborolane, 2-(dichloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Dichloromethyl pinacol boronate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H13BCl2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
törésmutató
n/D 1.4511
sűrűség
1.1423
funkcionális csoport
chloro
InChI
1S/C7H13BCl2O2/c1-6(2)7(3,4)12-8(11-6)5(9)10/h5H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQFQFYFLABSDDS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Pinacol (dichloromethyl) boronate is a general reagent that was employed by Prof. Greg C. Fu and coworkers to achieve the iterative synthesis of asymmetric (secondary) alkyl boronate esters. These can be further derivatized through a growing suite of chemical transformations developed in the last decade (cross coupling, oxidation, amination, halogenation) that proceed with stereochemical fidelity.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F
Lobbanási pont (C)
94 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A general, modular method for the catalytic asymmetric synthesis of alkylboronate esters.
Schmidt J, et al.
Science, 354(6317), 1265-1269 (2016)