Merck
87993
Sigma-Aldrich
Tetraoctylammonium hydroxide solution
~20% in methanol (T)
Szinonimák:
Tetra-N-octyl ammonium hydroxide
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)7]4N(OH)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
483.90
Beilstein:
7323584
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
~20% in methanol (T)
anion nyomok
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[OH-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.H2O/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCFYRBLFVWYBIJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tetraoctylammonium hydroxide solution can be used as:
  • A lipophilic base in the study of its effect on optical pCO2 sensors.
  • A lipophilic organic base in the preparation of nanobeads, which are used as sensors for the detection of acidic and basic gases.
  • A starting material for the preparation of ionic liquid named tetraoctylammonium 2-methyl-1-naphthoate, which is used in the extraction of 2,3-butanediol from H2O.
Egyéb megjegyzések
Very lipophilic phase-transfer agent; employed in a carbon dioxide optical sensor
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J P Mendes et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(24) (2019-12-19)
A sensing configuration for the real-time monitoring, detection, and quantification of dissolved carbon dioxide (dCO2) was developed for aquaculture and other applications in freshwater and saline water. A chemical sensing membrane, based on a colorimetric indicator, is combined with multimode
(Liquid+ liquid) equilibrium data for the separation of 2, 3-butanediol from aqueous streams using tetraoctyl ammonium 2-methyl-1-naphthoate
Garcia-Chavez LY, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 55, 85-91 (2012)
The influence of the lipophilic base in solid state optical pCO2 sensors
Schroder CR and Klimant I
Sensors and Actuators B, Chemical, 107(2), 572-579 (2005)
Precipitation as a simple and versatile method for preparation of optical nanochemosensors
Borisov SM, et al.
Talanta, 79(5), 1322-1330 (2009)
A. Mills et al.
Analytical Chemistry, 64, 1383-1383 (1992)