Fontos dokumentumok
8.08236
Sigma-Aldrich
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol
for synthesis
Szinonimák:
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol, Triisopropanolamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H21NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
204-528-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 hPa ( 100 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (GC)
form
pieces
öngyulladási hőmérséklet
275 °C
hatékonyság
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.8-5.8 % (v/v)
pH
10.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
305 °C/1013 hPa
mp
50 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 160 °C
sűrűség
1.01 g/cm3 at 50 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H21NO3/c1-7(11)4-10(5-8(2)12)6-9(3)13/h7-9,11-13H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1