Merck
861510
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
97%
Szinonimák:
TMB dihydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
313.27 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Convenient water-soluble form of TMB for determination of peroxidase.
Noncarcinogenic substitute for benzidine.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)