Fontos dokumentumok
T4444
3, 3′,5 ,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, aqueous solution
Szinonimák:
TMB
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
3, 3′,5 ,5′-Tetramethylbenzidine Liquid Substrate, Supersensitive, for ELISA, ready to use solution
Minőségi szint
Forma
aqueous solution
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- to determine synthesized hyaluronan and HAS2 (hyaluronan-synthesizing enzyme) expression by the transfectant
- to measure the levels of α-hemolysin toxin
- in imaging bound IgGs
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.