Fontos dokumentumok
T3405
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride
chromogenic, tablet
Szinonimák:
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetramethylbiphenyl dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride, tablet, 1 mg substrate per tablet
Minőségi szint
Forma
tablet
mp
≥300 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- anti-mouse IgG (? specific) horseradish peroxidase-conjugated antibody in the ELISA of mice sera
- anti-mouse peroxidase antibody in the protein tyrosine phosphatase assay of naive and effector T cell lysate
- in enzymatic hydroperoxide (EH) assay and in prooxidants–antioxidants balance (PAB) assay of serum samples from diabetic patients
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.