Fontos dokumentumok
T4319
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Szinonimák:
TMB
About This Item
Javasolt termékek
product name
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine Liquid Substrate, Slow Kinetic Form, for ELISA, peroxidase substrate
Minőségi szint
form
liquid
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.