Fontos dokumentumok
1.08622
Supelco
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
GR for analysis
Szinonimák:
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H20N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
259-364-6
NACRES:
NA.05
Minőségi szint
form
solid
mp
166-170 °C
térfogatsúly
430 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Effect of incubation time on nanozyme-catalyzed oxidation of 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine over silver nanoparticles.: This study investigates the influence of incubation time on the nanozyme-catalyzed oxidation of 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB) using silver nanoparticles. It highlights the kinetic parameters essential for optimizing the nanozyme activity and potential applications in biosensing and environmental monitoring (Hormozi Jangi et al., 2023).
  • Tetramethylbenzidine: An Acoustogenic Photoacoustic Probe for Reactive Oxygen Species Detection.: This research explores the use of TMB as a photoacoustic probe for detecting reactive oxygen species (ROS). It demonstrates TMB′s effectiveness in producing a photoacoustic signal upon reacting with various ROS, showcasing its potential in biological and medical diagnostics (Bresolí-Obach et al., 2020).
  • Investigation of vapochromism of 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine-tetrasilicicfluormica intercalation compounds through visible diffuse reflection and powder X-ray diffraction.: This paper examines the vapochromic properties of TMB intercalated in tetrasilicicfluormica using visible diffuse reflection and X-ray diffraction techniques. It reveals insights into the structural changes and potential applications in vapor sensing technologies (Kinoshita & Ishimaru, 2023).
  • The determination of the cholinesterase activity using 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine as an indicator.: This study introduces a new method for determining cholinesterase activity using TMB as an indicator. The method provides high sensitivity, reliability, and reproducibility, making it suitable for biochemical analyses and pharmaceutical applications (Koval′ska et al., 2021).
  • A facile photothermometric sensor of acid phosphatase based on CoOOH nanozymes-mediated 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine photothermal system.: This article presents a novel photothermometric sensor for acid phosphatase detection. It leverages CoOOH nanozymes and TMB to create a photothermal effect, providing a dual-mode detection system with applications in clinical diagnostics (Wei et al., 2021).
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range: 166 - 170 °C
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.2 %
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)