Fontos dokumentumok
860646
1-Methyl-DL-tryptophan
97%
Szinonimák:
1-Methyl-DL-tryptophan, 1-Methyltryptophan, 2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, 2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoicacid, 2-Amino-3-(1-methylindol-3-yl)propanoic acid, DL-1-Methyltryptophan, N′-Methyl-DL-tryptophan
Teszt
97%
Forma
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
Cn1cc(CC(N)C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZADWXFSZEAPBJS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?