Fontos dokumentumok
166782
2,2′-Thiodiethanol
≥99%
Szinonimák:
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.5215 (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
sűrűség
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
thioether
SMILES string
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the synthesis of luminescent polynuclear gold(I) phosphine complexes.
- To prepare Co(II) and Mn(II) complexes.
- As a reactant to prepare sulfone-containing polyurethane materials for electrophoretic applications.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
329.0 °F
Lobbanási pont (C)
165 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?