Fontos dokumentumok
143510
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
≥96.5%
Szinonimák:
NSC 117338
Teszt
≥96.5%
Forma
powder
mp
249 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
chloroform/ethanol (1:1): soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
Oc1ccc2[nH]c(cc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H7NO3/c11-6-1-2-7-5(3-6)4-8(10-7)9(12)13/h1-4,10-11H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BIMHWDJKNOMNLD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Reactant for preparation of indole C5-O-substituted seco-cyclopropylindole analogs as potential anticancer agents
- Reactant for microwave combinatorial synthesis of indolic arylpiperazine derivatives as ligands for 5-HT1A, 5-HT2A, and 5-HT2C receptors
- Reactant for preparation of melanins as novel nature-inspired radioprotectors
- Reactant for preparation of 5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid amides as histamine-3 receptor inverse agonists for the treatment of obesity
- Reactant for preparation of conformationally constrained peptidomimetic inhibitors of signal transducer and activator of transcription 3 (Stat3)
- Reactant for preparation of oxadiazole analogs as nonpeptidic SH2 inhibitors of tyrosine kinase ZAP-70
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?