Fontos dokumentumok
A7256
DL-Norepinephrine hydrochloride
crystalline, ≥97% (TLC)
Szinonimák:
(±)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-aminoethanol hydrochloride, (±)-4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, DL-Arterenol hydrochloride, DL-Noradrenaline hydrochloride
Teszt
≥97% (TLC)
form
crystalline
szín
off-white to tan
oldhatóság
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to brownish-yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCC(C1=CC(O)=C(C=C1)O)O.Cl
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQTFHMSZCSUVEU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To investigate the effects of adrenergic drugs on lantern of larval fly.
- To evaluate the ability of α-adrenergic stimulation in the presence of elevated calcium levels to induce delayed after depolarizations and triggered activity in Purkinje fibers isolated from cat hearts.
- Simultaneous reduction and surface functionalization of graphene oxide by a one-step poly(norepinephrine) functionalization.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?