Merck
631337
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methoxybenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H11NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
190-195 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl.COc1ccc(CN)cc1O
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEVBKUSXLSVMOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)