Merck
806455
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxyanilino(oxo)acetic acid
Szinonimák:
[(2,6-Dimethoxyphenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,6-Dimethoxyphenyl)carbamoyl]formic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H11NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.20
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
SMILES string
O=C(C(O)=O)NC1=C(OC)C=CC=C1OC
InChI
1S/C10H11NO5/c1-15-6-4-3-5-7(16-2)8(6)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AULRRTNGXKPSPX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,6-Dimethoxyanilino(oxo)acetic acid is also referred to as [(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]formic acid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yu Zhang et al.
Organic letters, 14(12), 3056-3059 (2012-06-06)
DMPAO has been found to be a powerful ligand to enable copper-catalyzed coupling of aryl halides with aliphatic acyclic secondary amines take place under relatively mild conditions, and coupling of aryl halides with primary amines and cyclic secondary amines proceeds