Fontos dokumentumok
8.06455
Sigma-Aldrich
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
Szinonimák:
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
205-739-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
2.68 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
63 °C
oldhatóság
600 g/L
sűrűség
1.8 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
950 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric, calc. as dihydrate): ≥ 97.0 %
Iron (Fe): ≤ 0.003 %
Identity (IR): passes test
This material contains approx. 5% sulfit resulting from the production process.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1