Merck
927147
Sigma-Aldrich
BFMO
≥95%
Szinonimák:
N1,N2-Bis(furan-2-ylmethyl)oxalamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
SMILES string
O=C(C(NCC1=CC=CO1)=O)NCC2=CC=CO2
InChI
1S/C12H12N2O4/c15-11(13-7-9-3-1-5-17-9)12(16)14-8-10-4-2-6-18-10/h1-6H,7-8H2,(H,13,15)(H,14,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRURWFXKCKASSN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
BFMO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and nitrogen heterocycles.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Copper(I) Oxide/N,N′-Bis[(2-furyl)methyl]oxalamide-Catalyzed Coupling of (Hetero)aryl Halides and Nitrogen Heterocycles at Low Catalytic Loading.
Pawar G G, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359(10), 1631-1636 (2017)