Merck
927155
Sigma-Aldrich
DPEO
≥95%
Szinonimák:
N,N′-Bis(2-phenylethyl)ethanediamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H20N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
SMILES string
O=C(C(NCCC1=CC=CC=C1)=O)NCCC2=CC=CC=C2
Alkalmazás
DPEO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and alkyl alcohols.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhixiang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(8), 3541-3549 (2019-01-29)
A robust and practical protocol for preparing alkyl aryl ethers has been developed, which relies on using two types of ligands to promote Cu-catalyzed alkoxylation of (hetero)aryl halides. The reaction scope is very general for a variety of coupling partners