Merck
QBD11200
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®4-TFP ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H24BrF4NO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
534.29
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
funkcionális csoport
bromo
ester
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O
Tulajdonságok és előnyök
Bromoacetamido-dPEG ®₄ -TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)