Fontos dokumentumok
QBD11135
Phthalimidooxy-dPEG®12-NHS ester
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCON1C(C2=C(C1=O)C=CC=C2)=O)ON3C(CCC3=O)=O
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)