Merck
802956
Sigma-Aldrich
2-Ethynylpyrimidine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
96.5 °C
SMILES string
C#CC1=NC=CC=N1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-7-4-3-5-8-6/h1,3-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMNUHRHTDNKJII-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)