Merck
245844
Sigma-Aldrich
2-Bromopyrimidine
95%
Szinonimák:
2-Bromopyrimidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.98
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
55-57 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Brc1ncccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Bromopyrimidine undergoes microwave-assisited aminocarbonylation at C-2 with palladium and Mo(CO)6.
Alkalmazás
2-Bromopyrimidine was used in the synthesis of 2,7-bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluorene by cross-coupling with 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid.
Undergoes microwave-assisited aminocarbonylation at C-2 with palladium and Mo(CO)6.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gregory Hughes et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(17), 3069-3077 (2003-10-02)
New pyrimidine containing oligo(arylene)s, notably the pyrimidine-fluorene hybrid systems 13-16, have been synthesised by Suzuki cross-coupling methodology. An efficient synthesis of the key reagent 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid 10 from 2,7-dibromo-9,9-dihexylfluorene 9 is reported. Cross-coupling of 10 with two equivalents of 2-bromopyrimidine
Tetrahedron Letters, 48, 2339-2339 (2007)