Merck
802980
Sigma-Aldrich
5-Ethynylpyrimidine
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder
mp
80 °C
SMILES string
C#CC1=CN=CN=C1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-3-7-5-8-4-6/h1,3-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFVQKBROKWSUNG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)