Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.5800 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
sűrűség
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C#Cc1ccsc1
InChI
1S/C6H4S/c1-2-6-3-4-7-5-6/h1,3-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 1-(2-bromobenzyl)-4-(thiophen-3-yl)-1H-1,2,3-triazole which is obtained by heating with 2-iodophenylethylazide in the presence of copper acetate monohydrate catalyst in N-methyl-2-pyrrolidone
- N-benzyl-1-phenyl-5-(thiophen-3-yl)-4-pentyn-2-amine via a multi-step reaction process
- [(C4H3S-3)C≡CAg]n, a polymeric compound obtained via reaction with silver nitrate in the presence of triethylamine in acetonitrile
- 4,5-bis(thiophen-3-ylethynyl)phthalonitrile via Sonogashira cross-coupling reaction with 4,5-dichlorophthalonitrile
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
115.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)