Merck
797138
Sigma-Aldrich
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
SMILES string
C#CC1=CN(C)N=C1
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h1,4-5H,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RACKOVAPLUVOJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)