Merck
900970
Sigma-Aldrich
sn-Glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
Szinonimák:
Brezal-d9, Cereton-d9, Cholicerin-d9, L-α-Glycerophophocholine-d9
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D9H11NO6P
Molekulatömeg:
266.28
UNSPSC kód:
12352108
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥96% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+9
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-][P@@](OC([H])([H])C([H])([H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([H])([H])[C@@](O[H])([H])C([H])([H])O[H])=O
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)