Merck
809594
Sigma-Aldrich
11-Deoxycortisol-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C18H30O4
Molekulatömeg:
349.44
EC-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥97% (CP)
form
liquid
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]1(C[13C]2)C(CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@]4(O)C(CO)=O)=[13C][13C]2=O
InChI
1S/C21H27O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h15-17,22,25H,3-4,6-10,12H2,1-2H3/t15?,16?,17?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,11+1,14+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTJLPTVOOCUWBT-HSCQNOFGSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)