Merck
802840
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl)-d34 phosphate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16D34HO4P
Molekulatömeg:
356.63
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
form
liquid
tömegeltolódás
M+34
SMILES string
O=P(OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D,16D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEGLCEQVOFDUPX-RFETUZSTSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
266.0 °F
Lobbanási pont (C)
130 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)