21341-U
Silica Gel
22% H₂SO₄ Coated, pkg of 100 g bulk packing
Szinonimák:
Sulfuric Acid Coated Silica Gel
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
22% H2SO4 Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
Ügynökség
suitable for EPA 1613
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 g bulk packing
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
részecskeméret
60-200 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.