Merck
78827
Supelco
TDCPP-d15
analytical standard
Szinonimák:
Phosphoric acid tris(1,3-dichloro-2-propyl-d5 ester), Tris(1,3-dichloro-2-propyl-d5) phosphate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9D15Cl6O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
446.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
Formátum
neat
SMILES string
O=P(OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl)(OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl)OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASLWPAWFJZFCKF-BXSQCBKHSA-N
Általános leírás
TDCPP-d15 is the deuterated analog of tris(1,3-dichloroisopropyl)phosphate (TDCPP), an organophosphorus flame retardant (OPFR). It is generally used in consumer goods, such as plastics, foams, paints, resins, textiles, electronics, and furniture. OPFRs are high-production volume chemicals that are regarded as potential environmental pollutants.
Alkalmazás
TDCPP- d15 may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in whole parts of fish and waste-water by various gas-chromatography based techniques.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organophosphorus flame-retardant and plasticizer analysis, including recommendations from the first worldwide interlaboratory study
Brandsma SH, et al.
Trends in Analytical Chemistry, 43, 217-228 (2013)
Determination of human metabolites of chlorinated phosphorous flame retardants in wastewater by N-tert-butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide-derivatization and gas chromatography-high resolution mass spectrometry
Castro V, et al.
Journal of Chromatography A, 1602, 450-457 (2019)