Merck
779164
Sigma-Aldrich
2-Azidotoluene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
1-Azido-2-methylbenzene solution, 2-Methylphenyl azide solution, o-Tolyl azide solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.15
Beilstein:
1447887
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
koncentráció
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
szennyeződések
≤2.0% water
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-10-8/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKGVLNVASIPVAU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)