Merck
713589
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonyl azide solution
11-15 % (w/w) in toluene, 97%
Szinonimák:
4-Methylbenzenesulfonyl azide solution, p-Toluenesulfonazide solution, Tosyl azide solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7N3O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (HPLC)
97%
form
liquid
koncentráció
11-15 % (w/w) in toluene
törésmutató
n20/D 1.502
sűrűség
~0.90 g/mL at 20 °C
funkcionális csoport
azide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)13(11,12)10-9-8/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDLIRBZKZSDGSO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
p-Toluenesulfonyl azide is used as a nitrene source and in the synthesis of N-sulfimines, N-tosylphosphinimines, and N-sulfoximines.
Alkalmazás
p-Toluenesulfonyl azide solution can be employed as a reagent along with alkyne, and amine in the three-component coupling reaction for the synthesis of N-sulfonylamidines in presence of copper catalyst.
It can also be used in the synthesis of N-sulfonyl-1,2,3-triazoles by azide-alkyne cycloaddition reaction in the presence of copper catalyst.
Modifier of refractive index changes of transparent PMMA to generate permanent patterns in films
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
4.0 °C - closed cup - Solvent
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
p-Toluenesulfonyl Azide
Heydt H, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Highly efficient one-pot synthesis of N-sulfonylamidines by Cu-catalyzed three-component coupling of sulfonyl azide, alkyne, and amine
Bae I, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(7), 2038-2039 (2005)
Copper-Catalyzed Synthesis of N-Sulfonyl-1, 2, 3-triazoles: Controlling Selectivity.
Yoo EJ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(10), 1730-1733 (2007)