Merck
727466
Sigma-Aldrich
4-Azidotoluene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
1-Azido-4-methylbenzene solution, 4-Methylphenyl azide solution, p-Tolyl azide solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.15
Beilstein:
1841411
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
koncentráció
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
szennyeződések
≤2.0% water
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)9-10-8/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVXDRCDGBCOJHX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Azidotoluene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Alkalmazás
4-Azidotoluene solution may be used for the functionalization at the axial position of boron subphthalocyanines with a terminal acetylene functionality via copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition in the presence of Hunig′s base.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F
Lobbanási pont (C)
-28 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetylenic Scaffolding with Subphthalocyanines.
Gotfredsen H, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2016(1), 17-21 (2016)
Ju Eun Jeon et al.
Cell, 180(1), 176-187 (2020-01-11)
In response to biotic stress, plants produce suites of highly modified fatty acids that bear unusual chemical functionalities. Despite their chemical complexity and proposed roles in pathogen defense, little is known about the biosynthesis of decorated fatty acids in plants.
Cu-catalyzed azide? alkyne cycloaddition
Meldal M & Torn?e CW
Chemical Reviews, 108(8), 2952-3015 (2008)