Fontos dokumentumok
777625
1-Amino-2-methyl-2-propanol
95% anhydrous basis
Szinonimák:
1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 1,1-Dimethylethanolamine, 2-Amino-α,α-dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-propylamine, 2-Hydroxyisobutylamine, 2-Methyl-2-hydroxypropylamine, 3-Amino-2-methyl-2-propanol, NSC 17697
Teszt
95% anhydrous basis
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.448
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(O)CN
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3,5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXQMHOKEXZETKB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
164.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73.8 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)